Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit diesen Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
Marke:  Thermo Scientific™ 264623
77.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10242913
  • 119.00 CHF / 60 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben während der Testverarbeitung, Inkubation oder Lagerung mit Thermo ScientificTM NuncTM Deckeln für Mikrotiterplatten vor Kontaminationen und Verdunstung.
  • Die Deckel passen zu allen Standardplatten.
  • 96-Well Deckel sind mit einzelnen Kondensationsringen ausgestattet.
  • Deckel mit Aussparungen zur schnellen Ausrichtung
  • Universaldeckel eignen sich für alle handelsüblichen Mikrotiterplatten mit Standardhöhe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
Polystyrol
96
5 in.
Ja
60
5 x 3,35 in. (127 x 85 mm)
3.35 in.
Plattendeckel
Keine
Alle Well-Formen
Lange Seite
127 x 85 x 7,9 mm (5 x 3,35 x 0,3 in.)
Steril
7.9 mm
127 mm
0,3 in.
20
Ja
85 mm
Nunc
-20°bis +80 °C
96-Well-Platte
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1326270 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number264623
Chargennummer1310261 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number264623
Chargennummer1301375 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number264623
Chargennummer1407071 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number264623
Chargennummer1340372 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number264623
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrotiterplattendeckel > Mit Kondensationsring, Verdunstungsrand; 20 Stück/Packung; 60 Stück/Karton.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.