Learn More
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Anzahl pro Packung | Kondensationsringe | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Plate Compatibility | Anzahl pro Packung | Kondensationsringe | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10574774
|
BRAND™
782153 |
536-Well-Polystyrolplatte | 50 | Nein | 5.5 mm |
92.25 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10468053
|
BRAND™
782152 |
96-Well-Platten mit transparentem Boden und 384-Well-Platten | 50 | Nein | 4.5 mm |
92.25 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10574584
|
BRAND™
782151 |
96-Well-Standardplatte | 100 | Nein | 8 mm |
107.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10337483
|
BRAND™
782150 |
96-Well-Standardplatte | 100 | Ja | 8 mm |
90.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15600499
|
BRAND™
782155 |
96-Well-Platten mit transparentem Boden | 100 | Ja |
118.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol
- Mit der abgeschnittenen Ecke wird die Ausrichtung des Deckels festgelegt
- Stapelbar
Deckel mit Kondensationsringen sind für 96-Well-Standardplatten erhältlich