Learn More
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosidhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10162921
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosidhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162921
50 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10162921
Marke: Thermo Scientific Acros 337160500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38597-12-5
Summenformel C16H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 338.31
MDL-Nummer MFCD03791284
InChI-Schlüssel YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one, 7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlcMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733788
IUPAC-Name 4-Methyl-7 -[(2 R,3,4 R R,5 R,6 R)-3,4,5 -trihydroxy-6 -(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Formelmasse 338.31
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0453310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0396793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0413926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0406839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number337160500,337162500
Produktidentifikator
  • 4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate
Name des Produkts
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosidhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >