Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378265
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378265
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11378265
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10154.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside acts as a chromogenic beta-D-glucosidase substrate used for the measurement of beta-glucosidase activity. Further, it is used in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenyl-β -D-Glucopyranosid wirkt als chromogenes Beta-D-Glucosidase-Substrat, das zur Messung der Beta-Glucosidase-Aktivität verwendet wird. Darüber hinaus wird es in der Forschung, in biochemischen Enzym-Assays und in-vitro-diagnostischen Analysen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, warmem Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2492-87-7
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00006593
InChI-Schlüssel IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 92930
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 166°C to 167°C
Menge 1 g
Beilstein 92211
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,warm ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethylformamide. Insoluble in ether.
Optische Drehung −103° (c=1 in Water)
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberL10154.06,L10154.03
Chargennummer10247730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog NumberL10154.06,L10154.03
Chargennummer10243979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberL10154.06,L10154.03
Chargennummer10195503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10154.06,L10154.03
Chargennummer10186022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10154.06,L10154.03
Name des Produkts
4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >