Learn More
2-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10513681
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10513681
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10513681
Marke: Thermo Scientific Acros 128820010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-07-3
Summenformel C12H15NO8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
MDL-Nummer MFCD00063255
InChI-Schlüssel KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Synonym 2-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, onpg, 2-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 2-nitrophenyl beta-d-galactoside, o-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, o-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 1-o-o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2-nitrophenyl b-d-galactopyranosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 96647
IUPAC-Name (2R,3r,4s,5r,6s)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −70° (20°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung − 70.00
Formelmasse 301.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number128820010,128820250,128820050
ChargennummerA0457865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number128820010,128820250,128820050
ChargennummerA0454033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number128820010,128820250,128820050
ChargennummerA0401902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number128820010,128820250,128820050
ChargennummerA0412574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number128820010,128820250,128820050
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenyl-ß-D-galactopyranoside
Name des Produkts
2-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >