Learn More
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosidhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10561794
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosidhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561794
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10561794
Marke: Thermo Scientific Acros 337162500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 38597-12-5 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38597-12-5
Summenformel C16H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 338.31
MDL-Nummer MFCD03791284
InChI-Schlüssel YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one, 4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one, 7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlc
PubChem CID 2733788
IUPAC-Name 4-Methyl-7 -[(2 R,3,4 R R,5 R,6 R)-3,4,5 -trihydroxy-6 -(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 338.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0453310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0396793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0413926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number337160500,337162500
ChargennummerA0406839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number337160500,337162500
Produktidentifikator
  • 4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate
Name des Produkts
4-Methylbelliferyl-α-D-galactopyranosidhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >