Learn More
Corning™ 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten mit niedrigem Flansch
GREENER_CHOICE
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 3765
1362.37 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15752907
  • 1775.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optisch klare Wells mit flachem Boden erlauben die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
  • Für Lesegeräte von oben und unten
  • TCT-behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Niedriger Flanschboden für Barcode-Anpassung und Roboterhandhabung
  • 07-201-446, -447, -448, -449 haben schwarze Wände, die eine geringe Hintergrundfluoreszenz und minimale Lichtstreuung ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Polystyrol
Steril
Flacher Boden (F-Well)
11,6 mm
Mit Deckel
Weiß
384
Zellkultur
127.8 x 85.5 x 14.35 mm (5 x 3.36 x 0.56 Zoll)
Ober-/Unterseite: 3.63/2.82 mm
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 384-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten mit niedrigem Flansch > Oberflächenbeschichtung: Gewebekulturenbehandelt; steril; Farbe: Weiß