Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, Optically Clear Polymer Bottom, Pack of 10
Farbe:Weiß, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Transparente Polymerbasis
Marke: Thermo Scientific™ 142762
726.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc 384-Well-Mikrotiterplatten mit transparentem Boden eignen sich optimal für Mikroskopieanwendungen. Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
Das abgerundete rechteckige Wellformat bietet optimalen Zugang für Dispenser und Reader.- Poly-D-Lysin- und Collagen-Beschichtungen sind optimal für Zellen mit niedriger Adhäsion oder geringem Wachstum geeignet – die gleichmäßige Beschichtung erzeugt eine positive Ladung auf der Oberfläche, durch die Zellanhaftung, -wachstum und -differenzierung sichergestellt werden.
- Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
- Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die ohne Anhaftung wuchern und wachsen, und ist optimal zum Aufbringen eigener Beschichtungen in Ihrem Labor geeignet.
- Obere Kammer aus Polystyrol mit einer Bodenplatte aus Deckglas (Nr. 1,5) oder Polystyrol
- Arbeitsvolumen: 10 bis 120 μl
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Mit Deckel | |
10 Packungen, 30 Kartons | |
Weiß | |
Polystyrol | |
384 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
16 x 24 | |
Nunc | |
Transparente Polymerbasis | |
120 μl | |
50 bis 200 μl | |
Zellkultur | |
30 | |
Case of 30 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1430946 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2025 | 142762 |
1430311 | Konformitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 142762 |
1425422 | Konformitätsbescheinigung | 08/04/2025 | 142762 |
1421423 | Verarbeitungszertifikat | 28/03/2025 | 142762 |
1416215 | Verarbeitungszertifikat | 12/02/2025 | 142762 |
Aktionen
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Zellbiologie Promotion
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Ersparnisse maximieren und Ihre Forschung mit unseren Spitzenprodukten von Gibco und Thermo Scientific auf die nächste Stufe heben können.Aktionscode: 24071Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.