Learn More
3-Methyl-3-(p-toluolsulfonyloxymethyl)-oxetan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane |
Schmelzpunkt | 50°C to 51°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4441465 |
Formelmasse | 256.32 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
81400483 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | H64011.03,H64011.06 |