Learn More
3-Methyl-3-(p-toluolsulfonyloxymethyl)-oxetan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-3-(p-toluenesulfonyloxymethyl)oxetane |
Schmelzpunkt | 50°C to 51°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4441465 |
Formelmasse | 256.32 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |
Name des Produkts
3-Methyl-3-(p-toluolsulfonyloxymethyl)-oxetan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur