Learn More
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437117
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437117
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11437117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14452.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylenoxid ist nützlich für die Synthese von 3-substituierten Propanolen durch Reaktion mit Grignards oder Organolithium in Gegenwart von CuBr.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 bis 8 °C. Es ist von Natur aus hygroskopisch und luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-30-0
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00005167
InChI-Schlüssel AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
IUPAC-Name Oxetan
SMILES C1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylene oxide
Schmelzpunkt -97°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Brechungsindex 1.393
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102382
Merck Index 14,9715
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberA14452.14,A14452.06,A14452.22
Chargennummer10244310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberA14452.14,A14452.06,A14452.22
Chargennummer10244311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberA14452.14,A14452.06,A14452.22
Chargennummer10102652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14452.14,A14452.06,A14452.22
Chargennummer10219068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14452.14,A14452.06,A14452.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Oxetane
Name des Produkts
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >