Learn More
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10451104
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10451104
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10451104
Marke: Thermo Scientific Acros 240840100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3143-02-0
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00010273
InChI-Schlüssel NLQMSBJFLQPLIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanemethanol, 3-methyloxetan-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-3-methyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-methyl, 3-methyl-3-oxetanyl methanol, 3-methyloxetane-3-methanol, 3-methyl-3-oxethanemethanol, 3-methyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-methyl-oxetane, 3-methyl-oxetan-3-yl-methanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 137837
IUPAC-Name (3-Methyloxetan-3-yl)Methanol
SMILES CC1(COC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-oxetanemethanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 122.0°C (70.0 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Relative Dichte 1.034
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number240840100,240840500
Chargennummer343949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number240840100,240840500
Chargennummer344462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2020 Catalog Number240840100,240840500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-oxetanemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
3-Methyl-3-oxetanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >