Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- 2-Mercapto-1-methylimidazol, auch Methimazol genannt, ist ein Antithyroidmedikament
- Methimazol wirkt durch Hemmung des Enzyms Thyreoperoxidase (TPO), das für die Synthese der Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) aus dem Vorläuferthyreoglobulin verantwortlich ist.
Anwendungen
- Mit Methimazol wird in Laborumgebungen die Epitheldegeneration der olfaktoralen Produktion modelliert.
- Kann zur Untersuchung von Störungen im Iodid-Metabolismus verwendet werden.
- Methimazol wurde in Pharmakokinetikstudien im Labor verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercapto-1-methylimidazole |
Schmelzpunkt | 140.0°C to 145.0°C |
Farbe | Creme bis Weiß |
Siedepunkt | 280.0°C |
Flammpunkt | >100°C |
Verlust bei Trocknung | 1% (105°C, 2 hrs) max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460299 | Analysenzertifikat | 26/02/2024 | 125501000,125500250,125505000 |
A0395038 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 125501000,125500250,125505000 |
A0408789 | Analysenzertifikat | 28/11/2022 | 125501000,125500250,125505000 |
A0442333 | Analysenzertifikat | 23/05/2022 | 125501000,125500250,125505000 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Mercapto-1-methylimidazole
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.