Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454424
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454424
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11454424
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13094.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Possesses antioxidant properties
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-56-0
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
MDL-Nummer MFCD00179321
InChI-Schlüssel PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Imidazol-2-Thion
SMILES CN1C=CNC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Siedepunkt 280°C (decomposition)
Geruch Stench
Menge 100 g
Beilstein 108646
Merck Index 14,5971
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; Soluble in alcohol,chloroform; Sparingly soluble in ether,benzene.
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA13094.14,A13094.22
Chargennummer10241028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberA13094.14,A13094.22
Chargennummer10179393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13094.14,A13094.22
Chargennummer10185813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13094.14,A13094.22
Chargennummer10233111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13094.14,A13094.22
Name des Produkts
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >