Learn More
2-Mercaptobenzimidazol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptobenzimidazole |
Namenshinweis | 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 302°C to 307°C |
Farbe | Beige bis weiß |
Siedepunkt | 451°C |
Flammpunkt | >250°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Mercaptobenzimidazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
2-Mercaptobenzimidazol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur