Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10275220
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10275220
Marke: Thermo Scientific Acros 125500250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Mercapto-1-methylimidazol (CAS Nr. 60-56-0), auch Methimazol genannt, ist ein Schilddrüsenhormonantagonist, der zum Untersuchen der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 2-Mercapto-1-methylimidazol, auch Methimazol genannt, ist ein Antithyroidmedikament
  • Methimazol wirkt durch Hemmung des Enzyms Thyreoperoxidase (TPO), das für die Synthese der Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) aus dem Vorläuferthyreoglobulin verantwortlich ist.
Anwendungen
  • Mit Methimazol wird in Laborumgebungen die Epitheldegeneration der olfaktoralen Produktion modelliert.
  • Kann zur Untersuchung von Störungen im Iodid-Metabolismus verwendet werden.
  • Methimazol wurde in Pharmakokinetikstudien im Labor verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-56-0
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
MDL-Nummer MFCD00179321
InChI-Schlüssel PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Imidazol-2-Thion
SMILES CN1C=CNC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Schmelzpunkt 140.0°C to 145.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt >100°C
Verlust bei Trocknung 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24,17
Merck Index 15,6043
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Formelmasse 114.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0460299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Artikelnummer125501000,125500250,125505000
ChargennummerA0395038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer125501000,125500250,125505000
ChargennummerA0408789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Artikelnummer125501000,125500250,125505000
ChargennummerA0442333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Artikelnummer125501000,125500250,125505000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >