Learn More
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11986251
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986251
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11986251
Marke: Thermo Scientific Acros 125505000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Mercapto-1-methylimidazol (CAS Nr. 60-56-0), auch Methimazol genannt, ist ein Schilddrüsenhormonantagonist, der zum Untersuchen der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • 2-Mercapto-1-methylimidazol, auch Methimazol genannt, ist ein Antithyroidmedikament
  • Methimazol wirkt durch Hemmung des Enzyms Thyreoperoxidase (TPO), das für die Synthese der Schilddrüsenhormone Triiodthyronin (T3) und Thyroxin (T4) aus dem Vorläuferthyreoglobulin verantwortlich ist.
Anwendungen
  • Mit Methimazol wird in Laborumgebungen die Epitheldegeneration der olfaktoralen Produktion modelliert.
  • Kann zur Untersuchung von Störungen im Iodid-Metabolismus verwendet werden.
  • Methimazol wurde in Pharmakokinetikstudien im Labor verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-56-0
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.17
MDL-Nummer MFCD00179321
InChI-Schlüssel PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methimazole, thiamazole, 2-mercapto-1-methylimidazole, tapazole, mercazolyl, 1-methylimidazole-2-thiol, mercazole, metazolo, methimazol, thiamazol
PubChem CID 1349907
ChEBI CHEBI:50673
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Imidazol-2-Thion
SMILES CN1C=CNC1=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Mercapto-1-methylimidazole
Schmelzpunkt 140.0°C to 145.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt >100°C
Verlust bei Trocknung 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 24,17
Merck Index 15,6043
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone,sparingly soluble in ether,petr. ether,benzene
Formelmasse 114.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercapto-1-methylimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
2-Mercapto-1-methylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >