Learn More
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.8, 2300 and 42 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18800 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 369.81 |
Reinheit (%) | >98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur