Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO
Mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific Pierce Zeba Entsalzungs-Chromatographiesäulen, -platten und -kassetten lässt sich eine Proteinrückgewinnung mit hohem Durchsatz (7 K MWCO) und Probenentsalzung für die Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolitenscreening und Assayentwicklung durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 89890
403.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10627354
  • 447.00 CHF / 25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Entsalzungssäule
Zentrifugationssäule
Proprietäres Harz für Größenausschluss
Zeba™
2 ml
Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Pufferaustausch, Protein
7,0 kDa
25 Säulen
200 bis 700 µl
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89890
ChargennummerZL402951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89890
ChargennummerZL403408A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89890
ChargennummerZL402951A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number89890
ChargennummerAA404292A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number89890
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO > Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 7 K MWCO, 2 ml; 25 Säulen