Learn More
Brady™ Pro-Lock Kabelverriegelungssysteme aus Edelstahl mit Ummantelung aus Polypropylen
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. The Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Marke: Brady™ 225204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
- Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Spezifikation
Sperrkabel | |
Grün | |
Pro-Lock +-Kabel – 1,5 m Bedienerwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden |
|
0.26 in. | |
6,5 mm | |
1.64 yd. | |
Je 1 |
PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL GR | |
Polypropylen | |
1.97 in | |
50 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
1,5 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Pro-Lock Kabelverriegelungssysteme aus Edelstahl mit Ummantelung aus Polypropylen > Farbe:Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur