Learn More
Thermo Scientific™ DEPC-behandeltes Wasser
Optimieren Sie mit diesem entionisierten, Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandelten und 0,22 μm-membrangefilterten Wasser Anwendungen mit RNA.
Marke:  Thermo Scientific™ R0601
52.18 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
53.07 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10213130
  • 74.75 CHF / 30 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Deionisiertes, mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandeltes und mit einer 0,22 μm-Membran filtriertes Wasser. Es ist ideal für Anwendungen mit RNA.
Ideal für RNA-Anwendungen.
  • Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
Hinweis:
DEPC-behandeltes Wasser wird nicht für PCR- oder In-vivo-Experimente empfohlen (1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7.9
Flasche
30 ml
Molekularbiologie
DEPC-behandelt
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3149297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberR0601,10213130
Chargennummer2811735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberR0601,10213130
Chargennummer3129908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog NumberR0601,10213130
Chargennummer2757543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2023 Catalog NumberR0601
Chargennummer2699543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2023 Catalog NumberR0601
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DEPC-behandeltes Wasser > 30 ml