Learn More
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-62945UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Tetanus Toxin | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
DyLight 350 | |
Tentoxylysin | |
Synthetic peptide corresponding to the amino acids 1300 - 1314 of the native molecule conjugated to Keyhole limpet Haemocyanin | |
0.1 mL | |
Virology Bacteria and Parasites | |
Bacteria | |
Purified |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 350
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur