Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO
Mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific Pierce Zeba Entsalzungs-Chromatographiesäulen, -platten und -kassetten lässt sich eine Proteinrückgewinnung mit hohem Durchsatz (7 K MWCO) und Probenentsalzung für die Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese, Metabolitenscreening und Assayentwicklung durchführen.
110.00 CHF - 936.00 CHF
Spezifikation
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Säulentyp Proprietäres Harz für Größenausschluss
MWCO 7,0 kDa
Produktlinie Zeba™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 16
Produktcode Marke Menge Format Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10290384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89877
25 Säulen Zentrifugationssäule 75 μl
280.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10678294
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89878
50 Säulen Zentrifugationssäule 75 μl
478.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30245403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A40002469
5 Columns Spin Column 20 mL
214.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30245279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A40002475
10 Columns Spin Column 20 mL
419.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10627354
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89890
25 Säulen Zentrifugationssäule 2 ml
458.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10657514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89891
5 Säulen Zentrifugationssäule 5 ml
137.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10280584
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89892
25 Säulen Zentrifugationssäule 5 ml
584.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10667514
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89893
5 Säulen Zentrifugationssäule 10 ml
170.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10435725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89894
25 Säulen Zentrifugationssäule 10 ml
706.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10415545
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89889
5 Säulen Zentrifugationssäule 2 ml
110.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10341164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89882
25 Säulen Zentrifugationssäule 0,5 ml
260.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10056033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89883
50 Säulen Zentrifugationssäule 0,5 ml
455.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11844161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89934
5 Säulen Chromatographiekartusche 1 mL
357.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11854161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89935
5 Säulen Chromatographiekartusche 5 mL
423.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10667524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89807
2 Platten 96-Well-Filterplatte 96-well
510.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10698674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89808
4 Platten 96-Well-Filterplatte 96-well
936.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Proprietäres Harz für Größenausschluss
7,0 kDa
Zeba™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Plates, 7K MWCO