Learn More
Invitrogen™ Human ARMET, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0548
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MANF Synthetisches Peptid, PEP-0548, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 12 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem MANF überein. PEP-0548 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20431 verwendet werden.
Spezifikation
7873 | |
gereinigt | |
Humanes ARMET | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P55145 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
MANF | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human ARMET, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur