Learn More
Cole Parmer™ Beschreibbares Band
Zur Kennzeichnung/Markierung von Laborartikeln/Produkten.
Marke:  Cole Parmer™ 06530-21
45.31 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15719404
  • 52.25 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Identifizierung durch Schrift und Farbe.
  • Strapazierfähiges Klebeband ist wasserfest und öl- und säurebeständig.
  • Kann mit Bleistift, Stift oder Permanentmarker verwendet werden.
  • Temperaturbeständig.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
6/Packung
14 yd. x 0,5 in.
0,5 in.
6/Packung
-23 bis 121 °C
14 yd. (2,01 m)
Name des Produkts
Cole Parmer™ Beschreibbares Band > Weiß, 1/2 in. x 14 yds., 6/Packung