Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna Messzylinder, Klasse B, niedrige Form, Borosilikatglas
Aus DURAN™ Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 4788. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Niedrige Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit braunen Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen, hellen Flüssigkeiten. Der integrierte Ausgießer verhindert ein Verschütten beim Ausgießen, während der sechseckige Glasboden für Standfestigkeit sorgt.
Marke: BRAND™ 42064
113.05 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus DURAN™ Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Braune Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbestimmung bei lichtundurchlässigen und hellen Flüssigkeiten.
- Mit integriertem Ausgießer, um Verschüttungen während des Ausgießens zu verhindern
- Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
B | |
±20 ml | |
Borosilikatglas | |
50 mL | |
± 20 ml |
Volumenaufnahme | |
DIN EN ISO 4788 | |
340 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
2000 ml | |
Autoklavierbar | |
50 ml |