Learn More
Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich
Diese Küvetten gewährleisten konstantere Probentemperaturen während der photometrischen Messungen. Fisherbrand™ Makroküvetten aus Polystyrol für Wellenlängen im sichtbaren Bereich gewährleisten einen ausgezeichneten Transmissionsbereich sowie verbesserte Wärmeübertragung dank der dünnen Wände.
Marke: Fisherbrand™ FB55143
Beschreibung
- Sehr geringe Abweichungen der Extinktionswerte
- Ausgezeichneter optischer Transmissionsbereich
- Kavitätensortierte Produktion
- Abweichungen der Transparenz ungefähr 90 % zwischen 400 nm und 800 nm
Spezifikation
Makroküvette | |
4 mL | |
100/Pckg. | |
400 bis 800 nm | |
12,5mm |
Ja | |
Glas, Polystyrol | |
10 mm | |
45 mm |