Learn More
HYDRANAL™ – Composite 2, Reagenz für die volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (methanolfrei), Honeywell Fluka™
Marke:  Honeywell-Hydranal 34806-1L
207.33 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15694440
  • 226.97 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
HYDRANAL™ – Composite 2
90 °C (194 °F)
111-90-0, 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 693-98-1, 68007-08-9
1.11 g/ml
1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
HYDRANAL™ – Composite 2, Reagenz für die volumetrische Ein-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (methanolfrei), Honeywell Fluka™ >