Learn More
Terumo™ Dreiteilige 50 ml-Luer-Lock-Spritzen
Die Spitze wird durch den integrierten Luer Lock-Mechanismus in Position gehalten. Die Terumo™ 3-teilige 50 ml-Luer-Lock-Spritze gewährleistet dank transparentem Spritzenkörper und dicker schwarzer Graduierung genaue Messungen.
Marke:  Terumo™ 8SS50L1
Artikelnummer. 15349067
  • 16.70 CHF / 25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Luer-Lock
  • Konzentrische Spitze
  • Graduierungen: 1 ml
  • Steril
  • Einzeln verpackt
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Latexfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Ja
Ja
25/Pckg.
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
Steril
Schwarze Graduierung
Zur einmaligen Verwendung
1 mL
50 ml
Ja
Name des Produkts
Terumo™ Dreiteilige 50 ml-Luer-Lock-Spritzen >