Learn More
Cole Parmer™ Beschreibbares Band
Zur Kennzeichnung/Markierung von Laborartikeln/Produkten.
52.25 CHF - 178.19 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) | -23 bis 121 °C |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 14 yd. (2,01 m) |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15719404
|
Cole Parmer™
06530-21 |
Weiß | 0,5 in. |
52.25 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15366155
|
Cole Parmer™
06530-28 |
Diverse | 0,5 in. |
178.19 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15752428
|
Cole Parmer™
06530-48 |
Diverse | 1 in. |
76.25 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Identifizierung durch Schrift und Farbe.
- Strapazierfähiges Klebeband ist wasserfest und öl- und säurebeständig.
- Kann mit Bleistift, Stift oder Permanentmarker verwendet werden.
- Temperaturbeständig.
Spezifikation
-23 bis 121 °C | |
14 yd. (2,01 m) |