Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsengeneratoren
Das montierte Gerät ist freistehend und einfach zu bedienen
Marke:  DWK Life Sciences 180030
327.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12435482
  • 385.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für die Arsenanalyse mit der kolorimetrischen Silber-Diethyldithiocarbamat (SDDC)-Methode.
  • Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Durch die Konstruktion von Katalog-Nr. 02912555 entfallen Kugelschliffe als Verbindung der Scrubber- und der Absorberkomponente
Compliance
Entspricht USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Arsin-Generator
Borosilikatglas
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Für Arsin-Analyse mit SDDC-Methode
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Arsengeneratoren > Basismodell, nicht modifiziert