Learn More
BRAND™ Anschluss für automatische Bürette
Anschluss für automatische Büretten mit Mikroschraube, Druckknopf und Halteklemme.
Marke: BRAND™ 23745
25.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikrometerschraube mit Druckknopf
- Mit Halteklemme
- Für Shilling-Titrationsapparatur
Spezifikation
10 ml | |
Polypropylen | |
Anschlussstück |
10 ml Automatische Bürette | |
Stützklemme |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Anschluss für automatische Bürette > Material: Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur