Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Titer™ Mouse IgG Assay Kit
Bestimmung der Antikörperkonzentration in Serum und Zellkulturüberstand mit für Maus-, Kaninchen- oder humanes IgG und humanes IgM spezifischen Kits.
Marke:  Thermo Scientific™ 23300
598.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10454365
  • 748.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Easy-Titer Maus-IgG-Assay-Kit
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
96 Tests
Kolorimetrisch
Zielmolekül-spezifisch
Ausreichend für: 96 Gesamttests (einschließlich 9 Standards pro Anwendung)
• Ziege-Anti-Maus-IgG-sensibilisierte Beads, 2 ml
• Easy-Titer Verdünnungspuffer, 30 ml
• Easy-Titer Blockierpuffer, 15 ml
Bei 4 °C lagern (nicht einfrieren).
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Assay zur Proteinquantifizierung, Isotypisierungs-Assay, Immunoassay
Easy-Titer™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Easy-Titer™ Mouse IgG Assay Kit > Easy-Titer™ Maus IgG Assay-Kit