Learn More
Micronova™ Irradiated Cleanroom IPA resistant RollerBall Click Pen
Irradiated, retractable, rollerball gel pen with blue archival ink and a high-density polypropylene barrel is ideal for documentation and labeling in aseptic environments.
Marke: Micronova™ PEN-18IR
Beschreibung
The Micronova Irradiated Cleanroom IPA Resistant Rollerball Click Pen features a unique polypropylene barrel that limits particle generation and holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs. Gamma Irradiated for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
- Irradiated retractable, rollerball pen
- Resistant to IPA, bleach and phenols
- Blue, archival ink
- White, high-density polypropylene barrel
- Gamma Irradiated for aseptic areas
Spezifikation
Kunststoff | |
Retractable | |
14 cm | |
Nein | |
Pen | |
0.5 mm Micro Tip |
Blau | |
5,5 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046894-000 | Qualitätsbescheinigung | 20/02/2025 | PEN-18IR |
046132-000 | Qualitätsbescheinigung | 23/10/2024 | PEN-18IR |
045653-000 | Qualitätsbescheinigung | 24/09/2024 | PEN-18IR |
044269-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/07/2024 | PEN-18IR |
042542-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/06/2024 | PEN-18IR |