Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke: Kautex™ 2000070531
419.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für Flexibilität und Zähigkeit
- Natürliche durchscheinende, runde Farbflaschen
- Ideal zum Dispensieren, Versenden von Proben, Klebstoffen, Transport und Lagerung
Spezifikation
250 ml | |
Weiter Hals, Rund | |
30,8mm | |
Nein | |
120 mm |
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung | |
Polyethylen niederer Dichte | |
Je 1 | |
Nein | |
Weithalsflaschen |