Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran
Ein genau definierter Grenzwert für die Porengröße im Sub-Mikron-Bereich ermöglicht die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln
68.10 CHF - 338.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse |
---|---|
Hydrophobizität | Hydrophil |
Membrantyp | Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE) |
Form | Circle |
Typ | Hydrophile Membranfilter mit Kernspur |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16361396
|
Cytiva
10417001 |
0,2 μm | 13 mm |
68.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16371396
|
Cytiva
10417004 |
0,2 μm | 19 mm |
95.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16381396
|
Cytiva
10417006 |
0,2 μm | 25 mm |
116.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16301416
|
Cytiva
10417212 |
0,6 μm | 47 mm |
169.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16311416
|
Cytiva
10417301 |
0.8μm | 13 mm |
83.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16321416
|
Cytiva
10417304 |
0.8μm | 19 mm |
74.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16331416
|
Cytiva
10417306 |
0.8μm | 25 mm |
96.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16341416
|
Cytiva
10417309 |
0.8μm | 37 mm |
164.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16351416
|
Cytiva
10417312 |
0.8μm | 47 mm |
169.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16361416
|
Cytiva
10417401 |
5 μm | 13 mm |
68.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16381416
|
Cytiva
10417412 |
5 μm | 47 mm |
169.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16391416
|
Cytiva
10417414 |
5 μm | 50 mm |
155.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16301426
|
Cytiva
10417501 |
8 μm | 13 mm |
68.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16301406
|
Cytiva
10417014 |
0,2 μm | 50 mm |
189.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16321406
|
Cytiva
10417031 |
0,2 μm | 142 mm |
338.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16331406
|
Cytiva
10417101 |
0,4 μm | 13 mm |
68.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16341406
|
Cytiva
10417104 |
0,4 μm | 19 mm |
101.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16351406
|
Cytiva
10417106 |
0,4 μm | 25 mm |
95.95 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16371406
|
Cytiva
10417114 |
0,4 μm | 50 mm |
155.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16391406
|
Cytiva
10417206 |
0,6 μm | 25 mm |
78.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Die Behandlung mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) macht die Filter hydrophil
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos beim Filtrieren
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Membranoberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Bioassays, Zellbiologie und Umweltanalyse | |
Polykarbonat-Folie, Track-etched (PFTE) | |
Hydrophile Membranfilter mit Kernspur |
Hydrophil | |
Circle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ hydrophile Membran