Learn More
Cytiva B-2 Pergamentpapier
Löst sich rückstandsfrei in Säurelösungen auf, was für Anwendungsbereiche wie die Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden von entscheidender Bedeutung ist. Whatman Wägepapiere für die Kjeldahl-Analyse, Gütegrad B-2 ist dünn, leicht und hat einen geringen Stickstoffgehalt. Dementsprechend gewährleistet es eine genaue chemische Analyse.
Marke: Cytiva 10347672
44.34 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rückstandsfreie Auflösung in Säurelösung, was bei Anwendungen wie der Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden entscheidend ist.Whatman Wägepapier der Klasse B-2 für Kjeldahl-Analysen ist dünn, leicht und stickstoffarm und gewährleistet eine genaue chemische Analyse.
- Dünn (0.04 mm) und leicht (43 g/m2)
- Transparente und glatte Pergamentoberfläche
- Einfaches Wiegen und Probentransfer
- Zuverlässig für den quantitativen Transfer
- Zahlreiche Blattgrößen für die Anwenderfreundlichkeit
- Stickstoffarmes Papier, das für genaue chemische Analysen rückstandsfrei ist
Spezifikation
Blatt | |
B-2 | |
0,04 mm | |
4 in. | |
4 in. |
Pergamentpapier | |
500/Packung | |
101,6 x 101,6 mm (4 x 4 in.) | |
101,6 mm | |
101,6 mm |