Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit für die Zellbildgebung (488/570)
Empfindlicher zweifarbiger Fluoreszenz-Assay zur Bestimmung der Zellviabilität, optimiert für FITC- und Texas Red™ Filter
Marke:  Invitrogen™ R37601
298.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12353643
  • 447.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Komponente A: 10 x 1 ml-Fläschchen; Komponente B: 1 x 10 Fläschchen, getrocknet
Beschreibung
Beschreibung
  • Ermöglicht die Unterscheidung zwischen lebenden und toten Zellen mit zwei Sonden, die anerkannte Parameter der Zytotoxizität und Zelllebensfähigkeit messen: intrazelluläre Esterase-Aktivität und Plasmamembranintegrität
  • Basierend auf zelldurchlässigem Farbstoff für die Färbung lebender Zellen und zellundurchlässigem Farbstoff für die Färbung von toten und sterbenden Zellen
  • Angepasst für Bildgebungsplattformen durch Optimierung für gängige grüne und rote Bildgebungsfilter, die mit FITC und Texas Red verwendet werden
  • Die aktive Zellkomponente erzeugt eine intensive, gleichmäßige grüne Fluoreszenz in lebenden Zellen (ex/em 488 nm/515 nm)
  • Die Totzellkomponente erzeugt überwiegend rote Zellkern-Fluoreszenzen (ex/em 570 nm/602 nm) in Zellen mit beeinträchtigter Zellmembran als starker Indikator für Zelltod und Zytotoxizität
  • Sensitiver Nachweis von Schlüsselfaktoren der Zellgesundheit: Lebensfähigkeit, Leben/Tod-Verhältnis und Zytotoxizität
  • Anwenderfreundlich mit minimaler Verdünnung
  • Lebende Zellen zeichnen sich durch das Vorhandensein einer allgegenwärtigen intrazellulären Esterase-Aktivität aus, die durch die enzymatische Umwandlung von praktisch nicht fluoreszierendem, zellpermeantem Calcein AM zu intensiv fluoreszierendem Calcein bestimmt wird, das in lebenden Zellen gut erhalten ist
  • Die rote Komponente ist zellundurchlässig und gelangt daher nur in Zellen mit beschädigten Membranen
  • In sterbenden und toten Zellen wird bei Bindung an DNA eine leuchtend rote Fluoreszenz erzeugt
  • Die Hintergrundfluoreszenzwerte sind bei diesem Assay-Verfahren inhärent niedrig, da Farbstoffe vor der Interaktion mit Zellen praktisch nicht fluoreszierend sind
Zellanalyse, Zellzählung und Viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Säugetierzellen
• Komponente A: 10 x 1 ml-Fläschchen
• Komponente B: 1 x 10 Fläschchen (getrocknet)
Bei -20 °C lagern
Fluoreszent
Floid™ Zellbildgebungsstation, Fluoreszenzmikroskop
Andere Etiketten oder Farbstoffe
488, 570 nm
Röhrchen
LIVE/DEAD™, Molecular Probes™
Trockeneis
Rot, grün
LIVE/DEAD™ Kit für die Zellbildgebung (488/570)
Viabilitätsassay
Zellbildgebungskit
515, 602 nm
gefroren
15 min
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3079927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2024 Catalog NumberR37601_LITL18 PROMO,R37601
Chargennummer3079918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2024 Catalog NumberR37601_LITL18 PROMO,R37601
Chargennummer2994103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberR37601_LITL18 PROMO,R37601
Chargennummer2983235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberR37601_LITL18 PROMO,R37601
Chargennummer2971024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog NumberR37601_LITL18 PROMO,R37601
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    16
    Stunden
    12
    Minuten
    33
    Sekunden
    21
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    6
    Stunden
    12
    Minuten
    33
    Sekunden
    21
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit für die Zellbildgebung (488/570) > 1 Kit