Learn More
γ-Valerolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10026003
Zum Warenkorb hinzufügen
γ-Valerolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10026003
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10026003
Marke: Thermo Scientific Acros 140795000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-29-2
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00005400
InChI-Schlüssel GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC-Name 5-Methyloxolan-2-on
SMILES CC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Valerolactone
Schmelzpunkt -31.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 207.0°C to 208.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340
Menge 500 mL
Beilstein 17, 235
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most common organic solvents,resins,propylene glycol,oil
Viskosität 2.18 mPa.s (25°C)
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number140795000,140791000
ChargennummerA0467031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number140795000,140791000
ChargennummerA0450636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number140795000,140791000
ChargennummerA0458643 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog Number140795000,140791000,140790050
ChargennummerA0400241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140795000,140791000,140790050
Produktidentifikator
  • gamma-Valerolactone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
γ-Valerolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >