Learn More
Uridin, ∽99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Uridin |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | ∽ 99 % |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 244.2 |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U1123005265 | Analysenzertifikat | 24/03/2023 | 0210321605 |
U1122284481 | Analysenzertifikat | 31/10/2022 | 0210321605 |
S9303 | Analysenzertifikat | 24/10/2022 | 0210321605 |
SR05557 | Analysenzertifikat | 10/06/2022 | 0210321605 |
S8247 | Analysenzertifikat | 31/03/2022 | 0210321605 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uridin, ∽99 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur