Beschreibung
Uridine plays a vital role in the glycolysis pathway of galactose. It is used as a precursor in the production of CDP-choline. It is an important nutrient and widely used as a dietary supplement. It improves brain cholinergic functions and hepatic mitochondrial function in certain liver toxins. It plays a major role in pain physiology and brain energy utilization to maintain ATP production under restricted oxygen conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Uridin spielt eine wichtige Rolle im Glykolyseweg der Galactose. Wird als Vorläufer bei der Herstellung von CDP-Cholin verwendet. Ist ein wichtiger Nährstoff und wird häufig als Nahrungsergänzung verwendet. Verbessert die cholerischen Funktionen des Gehirns und die mitochondriale hepatische Funktion in bestimmten Lebertoxinen. Spielt eine wichtige Rolle in der Schmerzphysiologie und der Nutzung der Gehirnenergie, um die ATP-Produktion unter eingeschränkten Sauerstoffbedingungen aufrecht zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Uridine |
Schmelzpunkt | 166°C to 169°C |
Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 754904 |
Merck Index | 149877 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol. |
Formelmasse | 244.2 |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10235784 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | A15227.06,A15227.22,A15227.14 |
10180653 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15227.06,A15227.22,A15227.14 |
10227174 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15227.06,A15227.22,A15227.14 |
10169050 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15227.06,A15227.22,A15227.14 |
10191305 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15227.06,A15227.22,A15227.14 |