Learn More
Harnstoff, hochrein, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15447069
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, hochrein, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447069
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15447069
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65769.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Harnstoff ist ein Rohmaterial für die Herstellung organischer Harze und wird als Proteindenaturierungsmittel und in der Landwirtschaft, in Farbstoffen, Kraftstoffen, Funktionsflüssigkeiten, Zwischenprodukten, Lackzusätzen und Beschichtungszusätzen verwendet. Harnstoff wird als Stickstofffreisetzungsdünger, als nicht-korrodierende Alternative zu Steinsalz für die Straßenenteisung, als Röstmittel in werkseitig hergestellten Brezeln, als Wolkenimpfungsmittel, als stark eutektisches Lösungsmittel und als eine Art Ionenflüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasserlöslich in Wasser, Alkohol, Methanol, Glycerin, Benzol und konzentrierter Salzsäure. Praktisch unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Stabil bei Raumtemperatur Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Farbe Weiß
Dichte 1.335
pH 9.2 to 9.5
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure
Geruch Ammonia-like
Strukturformel NH2CONH2
Menge 500 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog NumberJ65769.22,J65769.36,J65769.A4
ChargennummerW13K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberJ65769.22,J65769.36,J65769.A4
ChargennummerP06K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberJ65769.22,J65769.36,J65769.A4
ChargennummerY14I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberJ65769.22,J65769.36,J65769.A4
ChargennummerZ29H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ65769.22,J65769.36,J65769.A4
Name des Produkts
Harnstoff, hochrein, 99%, Thermo Scientific Chemicals >