Learn More
Harnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469493
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469493
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11469493
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12360.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Als Proteinvergällungsmittel verwendet. Harnstoff ist ein Rohgewebe für die Herstellung organischer Harze und wird als Proteinvergällungsmittel, Dichtungsmittel sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Farbstoffe, Kraftstoffe, funktionelle Flüssigkeiten, Zwischenprodukte, Farbzusätze und Beschichtungszusätze verwendet. Harnstoff wird als Stickstofffreisetzungsdünger, als nicht-korrodierende Alternative zu Steinsalz für die Straßenenteisung, als Röstmittel in werkseitig hergestellten Brezeln, als Wolkenimpfungsmittel, als stark eutektisches Lösungsmittel und als eine Art Ionenflüssigkeit verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als Proteinvergällungsmittel verwendet. Harnstoff ist ein Rohgewebe für die Herstellung organischer Harze und wird als Proteinvergällungsmittel, Dichtungsmittel sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Farbstoffe, Kraftstoffe, funktionelle Flüssigkeiten, Zwischenprodukte, Farbzusätze und Beschichtungszusätze verwendet. Harnstoff wird als Stickstofffreisetzungsdünger, als nicht-korrodierende Alternative zu Steinsalz für die Straßenenteisung, als Röstmittel in werkseitig hergestellten Brezeln, als Wolkenimpfungsmittel, als stark eutektisches Lösungsmittel und als eine Art Ionenflüssigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Methanol, Glycerin, Benzol und konzentrierter Salzsäure. Praktisch unlöslich in Chloroform und Äther.
Hinweise
Stabil bei Raumtemperatur Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 130 °C bis 135 °C
Dichte 1.335
pH 9,2 bis 9,5
Geruch Ammonia-like
Menge 500 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid. Practically insoluble in chloroform and ether.
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12360.36,A12360.0C,A12360.0E
Chargennummer10254901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12360.36,A12360.0C,A12360.0E
Chargennummer10253459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
ChargennummerX15F033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
Chargennummer10251454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12360.0C,A12360.36,A12360.0E
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Harnstoff, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >