Learn More
Glycerin (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10021083
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycerin (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10021083
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10021083
Marke: Fisher BioReagents BP2291
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen
Glycerin wird zur Lagerung von Enzymen und Bakterienkulturen bei niedrigen Temperaturen, zur Aufreinigung von Proteinen und als Komponente in Elektrophoreseladepuffern verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
Hinweise zur Zersetzung >290°C
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.261g/cm³
pH 5
Siedepunkt 290°C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2OH
Menge 1 L
Merck Index 15, 4520
Formelmasse 92.09
Dampfdruck 0.003mbar at 50°C
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Name des Produkts
Glycerin (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™ >