Learn More
Harnstoff, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10102790
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10102790 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Kunststoffpulverbehälter, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10102790
Marke: Fisher Chemical U/0500/53
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ch4N2O, CAS-Nummer-57-13-6, Carbamidinsäure, Alphadrat, Carbonyldiamid, Isourea, Urevert, ureaphil, Pseudourea, ureophil, Carbonyldiamin, Carbamid, 5 kg, CHEBI:48376, weiß, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, Kunststofffass, 7,5 bis 9,5, fest, 1176, C(-O)(N)N
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer 8022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Carbamid, Isoharnstoff, Carbonyldiamid, Ureaphil, Carbonyldiamin, Carbamidinsäure, Pseudoharnstoff, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Schmelzpunkt 131 °C
Farbe Weiß
pH 7.5 bis 9.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 60.06 mol
Dampfdruck 1.25 mmHg 25
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Harnstoff, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >