Learn More
Buerkle™ Tubus™ Probenehmer
Tubus™ Probenehmer für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmesser. So können Stichproben von z. B. Haselnüssen, Teemischungen oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen werden.
Marke:  Buerkle™ 5382-0040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10515423
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Probensammler für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmesser. So können Stichproben von z. B. Haselnüssen, Teemischungen oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen werden.
  • Auch für grobkörniges Schüttgut
  • Aus Edelstahl V4A (1.4404)
  • Spezielle Geometrie der Spitze
Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicke).
Anwendung
  1. Tubus in Sack bis in gewünschte Probentiefe einstechen, dabei wird das Sammelrohr mit der Hand verschlossen.
  2. Nach Entfernen der Hand rieselt die Probe durch das offene Rohr direkt in ein daruntergehaltenes Gefäß oder einen Probenbeutel.
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer Tubus
Autoklavierbar
Ausgießbares Schüttgut, Lebensmittel
40 cm
Edelstahl (V4A)
DIN ISTA-Standard
40 mm
Videos
  • Buerkle Tubus Sampler
    Buerkle Tubus Sampler
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Tubus Sampler
    Name des Produkts
    Buerkle™ Tubus™ Probenehmer > Länge:40cm