Learn More
Buerkle™ Tubus™ Probenehmer
Tubus™ Probenehmer für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmesser. So können Stichproben von z. B. Haselnüssen, Teemischungen oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen werden.
158.00 CHF - 205.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer Tubus |
---|---|
Material | Edelstahl (V4A) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | DIN ISTA-Standard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgießbares Schüttgut, Lebensmittel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10515423
|
Buerkle™
5382-0040 |
40 cm |
158.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10786445
|
Buerkle™
5382-0080 |
80 cm |
205.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Probensammler für rieselfähiges Schüttgut bis ca. 1 cm Durchmesser. So können Stichproben von z. B. Haselnüssen, Teemischungen oder Getreide gezielt aus großen Säcken entnommen werden.
- Auch für grobkörniges Schüttgut
- Aus Edelstahl V4A (1.4404)
- Spezielle Geometrie der Spitze
Entspricht ISTA-Norm für Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) und 5 mm (Flachs, Wicke).
Anwendung
- Tubus in Sack bis in gewünschte Probentiefe einstechen, dabei wird das Sammelrohr mit der Hand verschlossen.
- Nach Entfernen der Hand rieselt die Probe durch das offene Rohr direkt in ein daruntergehaltenes Gefäß oder einen Probenbeutel.
Spezifikation
Probenehmer Tubus | |
Autoklavierbar | |
Ausgießbares Schüttgut, Lebensmittel |
Edelstahl (V4A) | |
DIN ISTA-Standard | |
40 mm |