Learn More
Buerkle™ GeoSampler Bodenprobenehmer
GeoSampler Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
Marke:  Buerkle™ 5350-5003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11842303
  • 173.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bodenprobenehmer für leichte Böden, Grünland und Rasenflächen. Die Fußraste beim Modell 5350-5006 erleichtert die Arbeit erheblich.
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Geosampler Bodenprobenehmer
Nein
550 g
56 cm
Edelstahl
Leichte Böden, Wiesen und Rasen
17 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ GeoSampler Bodenprobenehmer > Länge:56cm