Learn More
Buerkle™ Pürckhauer Bodenprobenehmer
Sehr robuster Pürckhauer Bodenprobenehmer für schwere und steinige Böden. Die ab 60 cm konisch zulaufende Spitze beim Modell 5350-5018 ermöglicht ein wesentlich einfacheres Zurückziehen des eingeschlagenen Probenehmers. Ideal auch für die Nmin-Probenahme 0–90 cm.
Marke:  Buerkle™ 5350-5018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892303
  • 1245.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sehr robuster Pürckhauer Sampler für schwere und steinige Böden. Das Modell 5350-5018 verfügt über eine konische 60 cm-Spitze, die das Herausziehen des eingeführten Probenehmers erheblich erleichtert. Ideal für Nmin-Probenahmen (0 bis 90 cm).
  • Tiefenskala in 10 cm-Schritten
  • Abnehmbarer Griff, mit rutschfesten Kunststoffgriffen
  • Verstärkter Schlagkopf
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Puerckhauer Bodenprobenehmer
Steckbarer Handgriff, mit rutschfesten Gummigriffen
Für schwere und steinige Böden, Nmin-Probenahme (0 bis 90 cm)
25 mm
117,5 cm
Edelstahl
Ja
3800 g
28 mm
Name des Produkts
Buerkle™ Pürckhauer Bodenprobenehmer > Durchmesser oben:28mm