Learn More
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas
Für den Einsatz mit Blockheizgeräten konzipiert
Marke: Quickfit TJ15/16/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Quickfit Präzisionsschliffbuchse zur Aufnahme von Luftkondensatoren
- Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
145 mm | |
Verdauröhrchen mit Buchse |
16 mm | |
5/Pckg. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Aufschlussröhrchen aus Borosilikatglas > Außendurchmesser: 16 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur